Learn More
Fumarate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408593 250 g 250g
11324489 25 g 25g
11334489 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408593 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10402.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 624-49-7 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le fumarate de diméthyle agit comme immunomodulateur. Il est également utilisé dans les réactions de cycloaddition impliquant des ylures, des benzènes et des acides aminés. Il est ajouté aux céréales alimentaires, au tabac, au cuir et à la conservation. Vêtements
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,6 mg/ml à 20°C), dans le méthanol (30-36 mg/ml), dans l’éthanol (10 mg/ml à 25°C), dans le DMSO (29 mg/ml à 25°C) et dans le DMF (∼12 mg/ml).
Notes
Ne pas conserver avec des acides. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-49-7
Formule moléculaire C6H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 144.126
Numéro MDL MFCD00064438
Clé InChI LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Synonyme dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
CID PubChem 637568
ChEBI CHEBI:76004
Nom IUPAC (E)-but-2-enedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)C=CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl fumarate
Point de fusion 102°C to 105°C
Densité 1.37
Point d’ébullition 192°C to 193°C
Quantité 250 g
Beilstein 774590
Merck Index 14,4287
Informations sur la solubilité Soluble in water (1.6mg/ml at 20°C),methanol (30-36mg/ml),ethanol (10mg/ml at 25°C),DMSO (29mg/ml at 25°C),and DMF (∽12mg/ml).
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl fumarate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl fumarate