Learn More
Dimethyl fumarate, MedChemExpress
Description
Dimethyl fumarate (DMF) is an orally active and brain-penetrant Nrf2 activator and induces upregulation of antioxidant gene expression. Dimethyl fumarate induces necroptosis in colon cancer cells through GSH depletion/ROS increase/MAPKs activation pathway, and also induces cell autophagy. Dimethyl fumarate can be used for multiple sclerosis research.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl fumarate |
| CAS | 624-49-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H8O4 |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 62.5 mg/mL (433.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (57.80 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(OC)/C=C/C(OC)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.13 |
| Poids de la formule | 144.13 |
| Afficher plus |