Learn More
Glutarate de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11425797
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1119-40-0
C7H12O4
160.17
MFCD00008468
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester
14242
COC(=O)CCCC(=O)OC
1119-40-0
C7H12O4
160.17
MFCD00008468
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester
14242
COC(=O)CCCC(=O)OC
Dimethyl glutarate is applied as paint and graffiti removers, nail polish removers, hand cleaners, adhesives, sealants and caulks, automotive cleaning products, bathroom and tile cleaners, general purpose cleaners, spot removers, floor maintenance products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glutarate de diméthyle est appliqué sous forme de décapants pour peinture et graffitis, de détachants pour vernis à ongles, de nettoyants pour mains, dʼadhésifs, de scellants et de calfeutres, de produits de nettoyage pour automobiles, de nettoyants pour salles de bains et de carreaux, de nettoyants pour usage général, de détachants, de produits dʼentretien de plancher.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (53 g/L)
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dimethyl glutarate
Point de fusion -37°C
Densité 1.087
Point d’ébullition 213°C to 215°C
Point d’éclair 103°C (217°F)
Indice de réfraction 1.424
Quantité 100 g
Beilstein 1771444
Merck Index 14,4473
Informations sur la solubilité Soluble in water. (53g/L)
Nom IUPAC Pentanedioate de diméthyle
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 98%