Learn More
Glutarate de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10192570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10192570 500 g Flacon en verre 500g
10182570 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10192570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 116235000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    103.65€ / 500g
    Économisez 11.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1119-40-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-40-0
Formule moléculaire C7H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Numéro MDL MFCD00008468
Clé InChI XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester
CID PubChem 14242
Nom IUPAC 1,5-dimethyl pentanedioate
SMILES COC(=O)CCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl glutarate
Note relative au nom 98%
Point de fusion -37.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0870g/mL
Point d’ébullition 210.0°C to 215.0°C
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O2C(CH2)3CO2CH3
Indice de réfraction 1.4236 to 1.4256
Quantité 500 g
Beilstein 02, 633
Merck Index 15, 4509
Gravité spécifique 1.087
Informations sur la solubilité Solubility in water: 53g/L
Viscosité 2.5 mm2/s (25°C)
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide