Learn More
Dimethyl heptanebis(imidate) dihydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl heptanebis(imidate) dihydrochloride |
| CAS | 58537-94-3 |
| Formule moléculaire | C9H20Cl2N2O2 |
| Numéro MDL | MFCD00038942 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | N=C(OC)CCCCCC(OC)=N.[H]Cl.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 259.17 |
| Pourcentage de pureté | 98% |