Learn More
Heptanedioate de diméthyle-2,2,6,6-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl Heptanedioate-2,2,6,6-D4 |
| CAS | 120811-82-7 |
| Formule moléculaire | C9 D4 H12 O4 |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | Heptanedioic-2,2,6,6-d4 acid, dimethyl ester (9 CI), Heptanedioic acid dimethyl ester-2,2,6,6-d4, Dimethyl 1,7-heptanedioate-2,2,6,6-d4, Pimelic acid-2,2,6,6-d4 dimethyl ester, Dimethyl heptanedioate-2,2,6,6-D4, Dimethyl pimelate-2,2,6,6-d4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C9H16O4/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2/h3-7H2,1-2H3/i6D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCC([2 H])([2 H])C(=O)OC)C(=O)OC |
| Nom IUPAC | 2,2,6,6-tétradeutéroheptanedioate de diméthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.2456 |
| Poids de la formule | 192.13 g/mol |
| Afficher plus |