Learn More
Isobutylmalonate de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10232802 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10232802 5 g Flacon en verre 5g
10673563 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10232802 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 350470050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39520-24-6
Formule moléculaire C9H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Numéro MDL MFCD00015640
Clé InChI GAZFDPSEEIVCEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl isobutylmalonate, dimethyl 2-isobutylmalonate, dimethylisobutylmalonate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-dimethyl ester, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, malonic acid, isobutyl-, dimethyl ester, acmc-1ailj, dimethyl2-isobutylmalonate
CID PubChem 170218
Nom IUPAC 2-(2-méthylpropyl)propanedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl isobutylmalonate
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 211.0°C (763.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4230 to 1.4250
Quantité 5 g
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement