Learn More
Isophtalate de diméthyle-2,4,5,6-d4, CDN
Code produit 30316440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316440 0.25 g 0.25g
30311744 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30316440 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND65660.25G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophthalic Acid Dimethyl Ester D4 (phenyl-2,4,5,6-D4)
CAS 1007509-57-0
Formule moléculaire C10 D4 H6 O4
Quantité 0.25 g
Synonyme 1,3-Benzene-2,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,3-dimethyl ester, 1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene-2,4,5,6-d4, 1,3-Dimethyl benzene-2,4,5,6-d4-1,3-dicarboxylate, Dimethyl isophthalate-d4, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate-d4, Dimethyl m-phthalate-d4, Isophthalic acid dimethyl ester-d4, Isophthalic-d4 acid dimethyl ester, Isophthalic acid dimethyl ester D4 (phenyl-2,4,5,6-D4)
Formule InChI InChI=1 S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OC)c([2 H])c(C(=O)OC)c1[2 H]
Nom IUPAC 2,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,3-dicarboxilato de dimetilo
Poids moléculaire (g/mol) 198.209
Poids de la formule 198,083 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique