Learn More
Isophthalate de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490228 100 g 100g
11400238 500 g 500g
11410238 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23779.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1459-93-4 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1459-93-4
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00008433
Clé InChI VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl isophthalate, dimethyl m-phthalate, isophthalic acid dimethyl ester, methyl isophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, morflex 1129, dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethylisophthalate, methyl 3-carbomethoxy benzoate, isophthalic acid, dimethyl ester
CID PubChem 15088
Nom IUPAC Diméthylbenzène-1,3-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl isophthalate
Point de fusion 67°C to 70°C
Densité 1.194
Point d’ébullition 282°C
Point d’éclair 138°C (280°F)
Odeur Mild
Quantité 100 g
Beilstein 1912251
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 98%