Learn More
Isophtalate de diméthyle, TRC
Code produit 30378076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378076 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47404525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophthalic acid, bis-methyl ester
CAS 1459-93-4
Formule moléculaire C10 H10 O4
Quantité 25 g
Synonyme 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 1,3-dimethyl ester, 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Isophthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), 1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene, 1,3-Dimethyl benzene-1,3-dicarboxylate, DMIP, Dimethy isophthalate, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, Dimethyl isophthalate, Dimethyl m-phthalate, Methyl 3-carbomethoxybenzoate, Methyl isophthalate, Morflex 1129, NSC 15313, Isophthalic acid, bis-methyl ester, Isophthalic acid dimethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
Nom IUPAC benzène-1,3-dicarboxylate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Poids de la formule 194.0579