Learn More
Phosphate d’isopropényle et de diméthyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11357109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357109 5 g -
11367109 25 g 25g
11377109 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357109 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27353.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4185-82-4
Formule moléculaire C5H11O4P
Poids moléculaire (g/mol) 166.113
Numéro MDL MFCD09953485
Clé InChI CLUBBNMVLUHMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl isopropenyl phosphate, phosphoric acid, isopropenyl dimethyl ester, phosphoric acid, dimethyl 1-methylethenyl ester, isopropenyl dimethyl phosphate, 1-propen-2-yl-dimethyl phosphate, dimethyl 1-methylethenyl phosphate, phosphoric acid dimethyl=1-methylvinyl ester, isopropenyl methyl phosphate, c3h5o meo 2po
CID PubChem 581450
Nom IUPAC Phosphate de diméthyle prop-1-en-2-yle
SMILES CC(=C)OP(=O)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl isopropenyl phosphate
Point d’ébullition 120°C (7.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.42
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 166.11
Pourcentage de pureté 95%