Learn More
Itaconate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11313296
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11313296 500 g 500g
11303296 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11313296 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12652.36
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 617-52-7 | C7H10O4 | 158.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-52-7
Formule moléculaire C7H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 158.15
Numéro MDL MFCD00008446
Clé InChI ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester
CID PubChem 69240
Nom IUPAC 2-méthylidènebutanedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Specifica
Nom chimique ou matériau Dimethyl itaconate
Point de fusion 33°C to 39°C
Densité 1.124
Point d’ébullition 207°C to 208°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Quantité 500 g
Beilstein 386674
Poids de la formule 158.16
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.