Learn More
Itaconate de diméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Itaconic Acid-Dimethyl Ester |
| CAS | 617-52-7 |
| Formule moléculaire | C7 H10 O4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester (9CI), Itaconic acid dimethyl ester (6CI), Succinic acid, methylene-, dimethyl ester (8CI), 1,4-Dimethyl 2-methylidenebutanedioate, 2-(Methylene)butanedioic dimethyl ester, 2-Methylene-succinic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-methylenesuccinate, Dimethyl itaconate, Dimethyl methylenebutanedioate, Dimethyl methylenesuccinate, Methyl 4-methoxy-2-methylene-4-oxobutanoate, Methylenebutanedioic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester, NSC 9385 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3 |
| SMILES | COC(=O)CC(=C)C(=O)OC |
| Nom IUPAC | 2-méthylidènebutanedioate de diméthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.152 |
| Poids de la formule | 158.058 |