Learn More
L-tartrate de (+)-diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10522391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10522391
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 608-68-4 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-68-4
Formule moléculaire C6H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Numéro MDL MFCD00064437
Clé InChI PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
Synonyme +-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
CID PubChem 11851
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Dimethyl L-tartrate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48°C to 50°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 157°C to 159°C (15.0 hPa)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-CH(OH)CO2CH3]2
Quantité 25 g
Beilstein 03, 510
Fieser 13,124
Conditions de rotation spécifiques + 21.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotation spécifique + 21
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals