Learn More
Malonate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11965021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11965021 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10592941 250 mL Flacon en verre 250mL
10021930 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11965021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159560025
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-59-8
Formule moléculaire C5H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Clé InChI BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
CID PubChem 7943
Nom IUPAC propanedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl malonate
Point de fusion -62.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1560g/mL
Point d’ébullition 180.0°C to 181.0°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O2CCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4120 to 1.4140
Quantité 2.5 L
Beilstein 02,572
Fieser 08,193; 13,34
Merck Index 15,6168
Gravité spécifique 1.156
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide