Learn More
Diéthyle malonate, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414473 100 g 100g
11424473 500 g 500g
11434473 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414473 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11007.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Dimethyl malonate is a reagent used in organic synthesis. It acts as a precursor for the synthesis of mono-substituted and di-substituted acetic acid, barbiturates, vitamin B1 and vitamin B6. It is used in the pharmaceutical industry to prepare pharmaceuticals like chloroquine and butazolidin. It is involved in the synthesis of diastereomeric pure thienylpyridines by reacting with 1,3-diphenylprop-2-enyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le malonate de diméthyle est un réactif utilisé dans la synthèse organique. Il agit comme précurseur pour la synthèse de l’acide acétique monosubstitué et disubstitué, des barbituriques, de la vitamine B1 et de la vitamine B6. Il est utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour préparer des produits pharmaceutiques tels que la chloroquine et la butazolidine. Il est impliqué dans la synthèse des thiénylpyridines pures diastéréo-isomériques en réaction avec l’acétate de 1,3-diphénylprop-2-ényle.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, l’éther et les huiles. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-59-8
Formule moléculaire C5H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 132.115
Numéro MDL MFCD00008460
Clé InChI BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
CID PubChem 7943
Nom IUPAC propanedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Specifica
Nom chimique ou matériau Dimethyl malonate
Point de fusion -62°C
Densité 1.156
Point d’ébullition 180°C to 181°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.413
Quantité 100 g
Beilstein 774261
Merck Index 14,6096
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether and oils. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté ≥98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl malonate
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Consigli di prudenza
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl malonate
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.