Learn More
Malonate de diméthyle, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
250mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657362 250 mL Flacon en verre 250mL
10647362 1 L Flacon en verre 1L
13448478 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10657362 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 220702500
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-59-8
Formule moléculaire C5H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Numéro MDL MFCD00008460
Clé InChI BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
CID PubChem 7943
Nom IUPAC propanedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl malonate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -62.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1560g/mL
Point d’ébullition 180.0°C to 181.0°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O2CCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4120 to 1.4140
Quantité 250 mL
Beilstein 02,572
Fieser 08,193; 13,34
Merck Index 15,6168
Gravité spécifique 1.156
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide