Learn More
Malonate de diméthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Malonic acid dimethyl ester |
| CAS | 108-59-8 |
| Formule moléculaire | C5 H8 O4 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Malonic acid-dimethyl ester, Propanedioic acid, 1,3-dimethyl ester (ACI), Malonic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), Propanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Dimethyl 1,3-propanedioate, Dimethyl malonate, Dimethyl propanedioate, Methyl malonate, NSC 620046 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CC(=O)OC |
| Nom IUPAC | propanedioate de diméthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.11 |
| Poids de la formule | 132.0423 |