Learn More
Malonate de diméthyle, TRC
Code produit 30372429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372429 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372429 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47459010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Malonic acid dimethyl ester
CAS 108-59-8
Formule moléculaire C5 H8 O4
Quantité 10 g
Synonyme Malonic acid-dimethyl ester, Propanedioic acid, 1,3-dimethyl ester (ACI), Malonic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), Propanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Dimethyl 1,3-propanedioate, Dimethyl malonate, Dimethyl propanedioate, Methyl malonate, NSC 620046
Formule InChI InChI=1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Nom IUPAC propanedioate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 132.11
Poids de la formule 132.0423