Learn More
Diméthyl N-Cyanodithioiminocarbonate, TRC
Code produit 30383109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30383109 25 g
30369585 10 g
30369261 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30383109 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47200025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10191-60-3
Formule moléculaire C4H6N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 146.23
Synonyme (Cyanimino)bis(methylthio)methane, (Cyanimino)dimethyldithiocarbonate, Cyanocarbonodithioimidic acid dimethyl ester, Dimethyl (N-cyano) carbonimidodithioate, Dimethyl N-cyanodithiocarbonimidate, Dimethyl N-cyanodithioimidocarbonate, Dimethyl N-cyanodithioiminocarbonate, Dimethyl N-cyanoimidodithiocarbonate, Dimethyl N-cyanoiminodithiocarbonate, Dimethyl cyanimidodithiocarbonate, Dimethyl cyanocarbonimidodithioate, Dimethyl cyanodithioimidocarbonate, Dimethyl cyanoimidodithiocarbonate, Dimethyl cyanoiminodithiocarbonate, N-Cyanoiminodithiocarbonic acid dimethyl ester, N-[Bis(methylthio)methylene]cyanamide, NSC 145987, S,S-Dimethyl (N-cyanoimido)dithiocarbonate, S,S-Dimethyl cyanoimidodithiocarbonate, S,S-Dimethyl cyanoiminodithiocarbamate, S,S'-Dimethyl N-cyanodithioiminocarbonate, S,S'-Dimethyl cyanodithioimidocarbonate
Nom IUPAC bis(méthylsulfanyl)méthylidènecyanamide
SMILES CSC(=NC#N)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl N-Cyanodithioiminocarbonate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2S2/c1-7-4(8-2)6-3-5/h1-2H3
Poids de la formule 145.9972