Learn More
Diméthyle N,N-diisopropylphosphoramidite
Code produit 11362849
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362849 1 g 1g
11372849 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362849 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27723.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122194-07-4
Formule moléculaire C8H20NO2P
Poids moléculaire (g/mol) 193.227
Numéro MDL MFCD00153505
Clé InChI KXUMNSXPAYCKPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl n,n-diisopropylphosphoramidite, diisopropylaminodimethoxyphosphine, phosphoramidous acid,n,n-bis 1-methylethyl-, dimethyl ester, dimethoxyphosphanyl diisopropylamine, acmc-1cby2, dimethyl diisopropylphosphoramidite, dimethyl-n,n-diisopropylphosphoramidite, dimethyl n,n-diisopropylphosphoramidite gc
CID PubChem 5171659
Nom IUPAC N-diméthoxyphosphanyle-N-propane-2-ylpropane-2-amine
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl N,N-diisopropylphosphoramidite
Formule linéaire (CH3O)2PN[CH(CH3)2]2
Quantité 1 g
Sensibilité Very Hygroscopic
Poids de la formule 193.23