Learn More
N,N-diisopropylphosphoramidite de diméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl N,N-Diisopropylphosphoramidite |
| CAS | 122194-07-4 |
| Formule moléculaire | C8 H20 N O2 P |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H20NO2P/c1-7(2)9(8(3)4)12(10-5)11-6/h7-8H,1-6H3 |
| SMILES | COP(OC)N(C(C)C)C(C)C |
| Nom IUPAC | N-diméthoxyphosphacyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.22 |
| Poids de la formule | 193.1232 |