Learn More
Diméthyl naphtalène-2,6-dicarboxylate, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358636 100 g 100g
11338636 5 g 5g
11348636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11358636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17689.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 840-65-3 | C14H12O4 | 244.246 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthyle naphtalène-2,6-dicarboxylate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le toluène chaud (turbidité très faible). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 840-65-3
Formule moléculaire C14H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 244.246
Numéro MDL MFCD00004100
Clé InChI GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate, 2,6-dicarbomethoxynaphthalene, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester, unii-x4q5t8rs0g, dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid dimethyl ester, x4q5t8rs0g, 2,6-naphthalene dicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylnaphthalene-2,6-dicarboxylate, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl ester
CID PubChem 61225
Nom IUPAC diméthyl naphtalène-2,6-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl naphthalene-2,6-dicarboxylate
Point de fusion 187°C to 193°C
Point d’éclair 232°C (449°F)
Quantité 100 g
Beilstein 987259
Informations sur la solubilité Soluble in hot toluene (very faint turbidity). Insoluble in water.
Poids de la formule 244.25
Pourcentage de pureté ≥99%