Learn More
Oxalate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478286 100 g 100g
11488286 500 g 500g
11498286 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15359.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 553-90-2 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
Dimethyl oxalate is used as an alternate fuel in the direct oxidation fuel cell. It is involved in the catalytic hydrogenation using Cu/SiO2 to prepare ethylene glycol. It is also used in the selective gas-phase hydrogenation catalyzed by Ag/SiO2 to get the corresponding alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxalate de diméthyle est utilisé comme combustible alternatif dans la pile à combustible à oxydation directe. Il est impliqué dans l’hydrogénation catalytique à l’aide de Cu/SiO2 pour préparer l’éthylène glycol. Il est également utilisé dans l’hydrogénation sélective en phase gazeuse catalysée par Ag/SiO2 pour obtenir l’alcool correspondant.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-90-2
Formule moléculaire C4H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Numéro MDL MFCD00008442
Clé InChI LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl oxalate, ethanedioic acid, dimethyl ester, oxalic acid dimethyl ester, dimethyloxalate, oxalic acid, dimethyl ester, dimethyl ethanedioate, unii-iq3q79344s, ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester, dimethyl ethane-1,2-dioate, dimethyl ester of oxalic acid
CID PubChem 11120
ChEBI CHEBI:6859
Nom IUPAC dimethyl oxalate
SMILES COC(=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl oxalate
Point de fusion 50°C to 54°C
Densité 1.148
Point d’ébullition 162°C to 163°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1071744
Merck Index 14,6106
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté 99%