Learn More
Oxalate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10406820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10406820 500 g Flacon en plastique 500g
10347670 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10406820 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159275000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 553-90-2 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-90-2
Formule moléculaire C4H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Numéro MDL MFCD00008442
Clé InChI LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl oxalate, ethanedioic acid, dimethyl ester, oxalic acid dimethyl ester, dimethyloxalate, oxalic acid, dimethyl ester, dimethyl ethanedioate, unii-iq3q79344s, ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester, dimethyl ethane-1,2-dioate, dimethyl ester of oxalic acid
CID PubChem 11120
ChEBI CHEBI:6859
Nom IUPAC Oxalate de diméthyle
SMILES COC(=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl oxalate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 51°C to 55°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 163°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3O2CCO2CH3
Quantité 500 g
Beilstein 02, 534
Merck Index 15, 6179
Gravité spécifique 1.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,acetone,chloroform
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin