Learn More
Oxalate de diméthyle, TRC
Code produit 30382289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382289 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382289 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47634550G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid methyl ester
CAS 553-90-2
Formule moléculaire C4 H6 O4
Quantité 50 g
Synonyme Oxalic acid, bis-methyl ester, Ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester (ACI), Ethanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Oxalic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), Dimethyl oxalate, Methyl oxalate, NSC 9374
Formule InChI InChI=1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)C(=O)OC
Nom IUPAC Oxalate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Poids de la formule 118.0266