Learn More
Perfluoro-1,10-décanédicarboxylate de diméthyle, 95 %
Code produit 15439049
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15439049 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15439049 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16753.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl perfluoro-1,10-decanedicarboxylate
CAS 84750-88-9
Point de fusion 33°C to 40°C
Formule moléculaire C14H6F20O4
Formule linéaire CH3O2C(CF2)10CO2CH3
Numéro MDL MFCD00236606
Quantité 5 g
Synonyme dimethyl perfluoro-1,10-decanedicarboxylate, dimethyl perfluorodecane-1,10-dicarboxylate, 1,12-dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosafluorododecanedioate, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-eicosafluorododecanedioic acid dimethyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosafluorododecanedioic acid dimethyl ester, dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosakis fluoranyl dodecanedioate
Clé InChI GHVIUCXUOSDTBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(=O)OC)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosafluorododécanedioate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 618.166
CID PubChem 2737119
Poids de la formule 618.17
Pourcentage de pureté 95%