Learn More
Dimethyl(phenyl)silane, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl(phenyl)silane |
| CAS | 766-77-8 |
| Formule moléculaire | C8H12Si |
| Numéro MDL | MFCD00008257 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | C[SiH](C)C1=CC=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.27 |
| Pourcentage de pureté | 98% |