Learn More
Phosphate de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10490731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10490731 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10490731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325130010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl phosphate
Note relative au nom 98%
CAS 813-78-5
Couleur Marron ou incolore à jaune
Densité 1.3230g/mL
Point d’ébullition 174°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H7O4P
Indice de réfraction 1.4080 to 1.41
Numéro MDL MFCD00014887
Quantité 1 g
Beilstein 01,III,1205
Gravité spécifique 1.323
Synonyme dimethyl phosphate, dimethylphosphate, phosphoric acid, dimethyl ester, o,o-dimethyl phosphate, unii-hi4k2c9uei, methyl phosphate meo 2 ho po, o,o-dimethyl hydrogen phosphate, hi4k2c9uei, dimethoxyphosphinic acid, dimethyl acid phosphate
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Clé InChI KKUKTXOBAWVSHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COP(=O)(O)OC
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 126.02
CID PubChem 13134
Poids de la formule 126.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, dimethyl ester