Learn More
Dimethyl Phosphate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl phosphate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4) |
| Poids de la formule | 126.0082 |
| Pourcentage de pureté | >95% |