Learn More
Phtalate de diméthyle 5000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319667 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319667 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011090ME
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic acid, bis-methyl ester
CAS 131-11-3
Formule moléculaire C10 H10 O4
Quantité 1 mL
Synonyme 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Phthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), Avolin, DMF (insect repellent), DMP, Dimethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Dimethyl o-phthalate, Dimethyl phthalate, Fermine, Metox 50, Mipax, NSC 15398, NTM, Palatinol M, Repeftal, Solvanom, Solvarone, Unimoll DM
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
Nom IUPAC diméthylbenzène-1,2-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Poids de la formule 194,0579 g/mol