Learn More
Phtalate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11422387
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Unit Size:
2500g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11422387 2500 g 2500g
11374479 250 g 250g
11412387 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11422387 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14253.0E
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 131-11-3 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Dimethyl phthalate is used as a plasticizer, solvent, rubber coating agent, molding powder, finishing agent and intermediate. Further, it is used in solid rocket propellants, safety glass, lacquer coatings, adhesives and sealants, toner and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtalate de diméthyle est utilisé comme plastifiant, solvant, agent de revêtement en caoutchouc, poudre de moulage, agent de finition et intermédiaire. De plus, il est utilisé dans les propulseurs de roquettes solides, le verre de sécurité, les revêtements de laques, les adhésifs et les scellants, le toner et les produits colorants.
Solubilité
Miscible à l’alcool, à l’éthanol, à l’éther, au benzène, au chloroforme, aux esters, aux cétones, aux solvants organiques et aux hydrocarbures chlorés. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone. Immiscible à l’eau, à l’éther de pétrole et aux hydrocarbures de paraffine.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131-11-3
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00008425
Clé InChI NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
CID PubChem 8554
ChEBI CHEBI:4609
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau Dimethyl phthalate
Point de fusion ∼5°C
Densité 1.19
Point d’ébullition 283°C to 284°C
Point d’éclair 146°C (294°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.515
Quantité 2500 g
Beilstein 1911460
Merck Index 14,3255
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ethanol,ether,benzene,chloroform,esters,ketones,organic solvents and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water,petroleum ether and paraffin hydrocarbons.
Nom IUPAC Diméthylbenzène-1,2-dicarboxylate
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide