Learn More
Phtalate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10306700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10306700 250 mL Flacon en verre -
10477680 1 L Flacon en verre 1L
10367673 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10657953 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10306700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 116642500
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 131-11-3 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-11-3
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00008425
Clé InChI NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
CID PubChem 8554
ChEBI CHEBI:4609
Nom IUPAC Diméthylbenzène-1,2-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl phthalate
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 282°C
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5140 to 1.516
Quantité 250 mL
Beilstein 09, 797
Merck Index 15, 3279
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: miscible with organic solvents,insoluble in paraffinic hydrocarbons,slightly soluble in mineral oil
Viscosité 17 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide