Learn More
Phtalate de diméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalic acid, bis-methyl ester |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3 |
| Poids de la formule | 194.0579 |