Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl Pimelimidate Dihydrochloride |
| CAS | 58537-94-3 |
| Formule moléculaire | C9H18N2O2 |
| Numéro MDL | MFCD00038942 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | dimethyl pimelimidate dihydrochloride, pimelimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, acmc-209tih, dimethyl pimelinediimidate dihydrochloride, dimethyl pimelinediimidate dihydro-chloride, dimethyl heptanebis imidate dihydrochloride, dimethyl pimelimidate dihydrochloride, powder, dimethyl pimelinediimidate paragraph signthornnieani, dimethyl pimelimidate dihydrochloride at |
| Clé InChI | LRPQMNYCTSPGCX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC(=N)CCCCCC(=N)OC |
| Nom IUPAC | 1,7-diméthyle heptanediimidate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.26 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dimethyl Pimelimidate Dihydrochloride
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P232-Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P422-Stocker le contenu sous azote.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: dimethyl heptane-1,7-diimidate dihydrochloride