Learn More
Diméthyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10074992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10074992 1 g 1g
10776915 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10074992 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00792DA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 5825-71-8
Formule moléculaire C11H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 234.211
Numéro MDL MFCD06411548
Clé InChI NZJIUQJPKXRRHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, dimethylpyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylicacid, 2,3-dimethyl ester, methyl 3-methoxycarbonyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylate
CID PubChem 2794621
Nom IUPAC diméthyle pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl pyrazolo[1, 5-a]pyridine-2, 3-dicarboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.21
Pourcentage de pureté 97%