Learn More
Diméthylpyridine-2,6-dicarboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404957 10 g 10g
15414957 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32251.09
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5453-67-8 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Eight macrocyclic bisamides and tetramides have been synthesized by reaction of dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate 1 with α,ω-diaminoethers in methanol as a solvent. Silver(I) coordination polymer and nine-coordinated cadmium(II) complex with dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate supported by solid state and electrochemical studies
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Huit bisamides et tétramides macrocycliques ont été synthétisés par réaction du diméthylpyridine-2,6-dicarboxylate 1 avec α ;,ω-diaminoéthers dans le méthanol comme solvant. Polymère de coordination d’argent(I) et complexe neuf coordonnées de cadmium(II) avec diméthylpyridine-2,6-dicarboxylate supporté par des études à l‘état solide et électrochimique
Solubilité
Soluble dans l‘eau (14 g/L) (25°C). Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5453-67-8
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.174
Numéro MDL MFCD00134493
Clé InChI SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 2,6-dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, pyridine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl dipicolinate, dimethyl pyridine-2,6-carboxylate, chembl72405, dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, dipicolinic acid dimethyl ester
CID PubChem 79549
Nom IUPAC Diméthylpyridine-2,6-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
Point de fusion 119°C to 122°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in water(14g/L) (25°C). Soluble in chloroform.
Poids de la formule 195.17
Pourcentage de pureté 98%