Learn More
Sébaçate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312787
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11312787
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L15805.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-79-6 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Polytetramethylene sebacate was prepared from dimethyl sebacate. Dimethyl sebacate was used in the biosynthesis of oligomeric sebacates as lubricant oils. Dimethyl sebacate was a convenient starting material for cyclization of N-Succinylglycine dimethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sebacate de polytétraméthylène a été préparé à partir de sebacate de diméthyle. Le diméthylsebacate a été utilisé dans la biosynthèse des sebacates oligomériques comme huiles lubrifiantes. Le diméthylsebacate est un matériau de départ pratique pour la cyclisation du N-succinylglycine diméthyl ester.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-79-6
Formule moléculaire C12H22O4
Poids moléculaire (g/mol) 230.304
Numéro MDL MFCD00008472
Clé InChI ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sebacate, methyl sebacate, decanedioic acid, dimethyl ester, sebacic acid dimethyl ester, sebacic acid, dimethyl ester, dimethyl octane-1,8-dicarboxylate, 1,10-dimethyl decanedioate, decanedioic acid dimethyl ester, decanedioic acid, 1,10-dimethyl ester, dimethyl decane-1,10-dioate
CID PubChem 7829
Nom IUPAC diméthyldécanedioate
SMILES COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sebacate
Point de fusion 25°C to 28°C
Densité 0.988
Point d’ébullition 287°C to 289°C
Point d’éclair 145°C (293°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1785523
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 230.31
Pourcentage de pureté 97%