Learn More
Subérate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495317
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11495317 100 g 100g
11485317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22681.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1732-09-8 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Dimethyl suberate was used in the preparation of [8-2H2] and [7-2H2]oleates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthylsubérate a été utilisé dans la préparation des [8-2H2]oléates et [7-2H2]oléates.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1732-09-8
Formule moléculaire C10H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00008471
Clé InChI LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl suberate, octanedioic acid, dimethyl ester, suberic acid, dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl ester, suberic acid dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl, 1,8-dimethyl octanedioate, octanedioic acid, 1,8-dimethyl ester, dimethyl octane-1,8-dioate
CID PubChem 15611
ChEBI CHEBI:81345
Nom IUPAC Octanedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl suberate
Densité 1.016
Point d’ébullition 266°C to 268°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.432
Quantité 100 g
Beilstein 1780054
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté 99%