Learn More
Succinate de diméthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454264 250 g 250g
11364479 100 g 100g
11444264 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454264 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12565.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-65-0 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Dimethyl succinate is used as a flavoring agent. It have wide range of industrial applications such as Functional fluids (open systems), Intermediates, Paint additives and coating additives, Pigments Solvents, Viscosity adjustors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le succinate de diméthyle est utilisé comme aromatisant. Il propose une large gamme d’applications industrielles telles que les fluides fonctionnels (systèmes ouverts), les intermédiaires, les additifs de peinture et les additifs de revêtement, les solvants utilisés dans les pigments, les ajusteurs de viscosité.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (122,9 g/L à 20°C). Soluble dans l’acétone, l’éthanol, très soluble dans l’éther éthylique.
Remarques
Conserver à température ambiante. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-65-0
Formule moléculaire C6H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 146.142
Numéro MDL MFCD00008466
Clé InChI MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl succinate, methyl succinate, dimethylsuccinate, butanedioic acid, dimethyl ester, succinic acid, dimethyl ester, dbe-4 dibasic ester, methyl butanedioate, succinic acid dimethyl ester, butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester, fema no. 2396
CID PubChem 7820
Nom IUPAC Butanedioate d’éthyle
SMILES COC(=O)CCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl succinate
Point de fusion 18°C to 19°C
Densité 1.119
Point d’ébullition 196°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.419
Quantité 250 g
Beilstein 956776
Merck Index 14,8869
Informations sur la solubilité Soluble in water. (122,9g/L at 20°C). soluble in acetone,ethanol,very soluble in ethyl ether.
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté ≥98%