Learn More
Succinate de diméthyle, TRC
Code produit 30370932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370932 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370932 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD472815100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid dimethyl ester
CAS 106-65-0
Formule moléculaire C6 H10 O4
Quantité 100 g
Synonyme Butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester (ACI), Butanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Succinic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), DBE 4, Dimethyl 1,4-butanedioate, Dimethyl butanedioate, Dimethyl succinate, Methyl succinate, NSC 52209, Provichem 2511, Proviron 2511ECO, Rhodiasolv RDEP, Succinic acid-dimethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CCC(=O)OC
Nom IUPAC Butanedioate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Poids de la formule 146.0579