Learn More
Sulfate de diméthyle, + de 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10512318 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10512318 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10729098 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10512318 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430831000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.35€
    27.65€ / 100mL
    Économisez 5.70€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 77-78-1 | C2H6O4S | 126.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-78-1
Formule moléculaire C2H6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Numéro MDL MFCD00008416
Clé InChI VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate
CID PubChem 6497
ChEBI CHEBI:59050
Nom IUPAC sulfate de diméthyle
SMILES COS(=O)(=O)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfate
Point de fusion -32.0°C
Densité 1.3300g/mL
Point d’ébullition 188.0°C
Point d’éclair 83°C
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (CH3)2SO4
Indice de réfraction 1.3860 to 1.3880
Quantité 100 mL
Merck Index 15,328
Gravité spécifique 1.33
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.8g/100mL (18°C). Other solubilities: hydrolysis rapidly at 18°C or above in water,soluble in ehter,dioxane,acetone and aromatic,hydrocarbons,sparingly soluble in carbon disulfide and,aliphatic hydrocarbons
Viscosité 1.81 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté 99+%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethyl sulfate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.