Learn More
Sulfate de diméthyle, TRC
Code produit 30004650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004650 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30004650 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47930510G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Sulfate
CAS 77-78-1
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C2H6O4S
Quantité 10 g
Synonyme Sulfuric Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Sulphate, Methyl Sulfate, NSC 56194, DMS
Formule InChI InChI=1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
SMILES COS(=O)(=O)OC
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Poids de la formule 125.9987
Pourcentage de pureté >95%