Learn More
Sulfure de diméthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11308227 1 L 1L
11398217 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022949.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-18-3 | C2H6S | 62.13 g/mol
Dimethyl sulfide is used as a displaceable ligand in chloro(dimethyl sulfide)gold(I) and other coordination compounds, as a reducing agent in ozonolysis reactions as well as a food flavoring component. Further, it is utilized for the preparation of dimethyl sulfoxide, which is a common and important industrial solvent. It finds application in the petroleum industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-18-3
Formule moléculaire C2H6S
Poids moléculaire (g/mol) 62.13
Numéro MDL MFCD00008562
Clé InChI QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
CID PubChem 1068
ChEBI CHEBI:17437
SMILES CSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfide
Point de fusion -83°C
Densité 0.845 g/mL
Point d’ébullition 38°C
Point d’éclair -48°C (-54°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.4351
Quantité 1 L
Numéro UN UN1164
Merck Index 14,6123
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,ethers,esters,ketones,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with
Nom IUPAC méthylsulfanylméthane
Poids de la formule 62.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl sulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl sulfide