Learn More
Sulfure de diméthyle, TRC
Code produit 30449411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449411 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449411 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT34800010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfide
CAS 75-18-3
Formule moléculaire C2 H6 S
Quantité 10 g
Synonyme Methane','thiobis- (9CI), Methyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[methane], (Methylsulfanyl)methane, 2-Thiapropane, DMS, Dimethyl monosulfide, Dimethyl sulfide, Dimethyl sulphide, Dimethyl thioether, Dimethylsulfane, Methyl monosulfide, Methylthiomethane, Thiobis(methane), 1,1'-Thiobismethane
Formule InChI InChI=1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
SMILES CSC
Nom IUPAC méthylsulfanylméthane
Poids moléculaire (g/mol) 62.13
Poids de la formule 62.019