Learn More
Sulfure de diméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl sulfide |
| CAS | 75-18-3 |
| Formule moléculaire | C2 H6 S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Methane','thiobis- (9CI), Methyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[methane], (Methylsulfanyl)methane, 2-Thiapropane, DMS, Dimethyl monosulfide, Dimethyl sulfide, Dimethyl sulphide, Dimethyl thioether, Dimethylsulfane, Methyl monosulfide, Methylthiomethane, Thiobis(methane), 1,1'-Thiobismethane |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3 |
| SMILES | CSC |
| Nom IUPAC | méthylsulfanylméthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 62.13 |
| Poids de la formule | 62.019 |