Learn More
Sulfite de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10675002 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10675002 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10675002 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148751000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfite
Note relative au nom 99%
CAS 616-42-2
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2900g/mL
Point d’ébullition 126°C to 127°C
Point d’éclair 30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H6O3S
Formule linéaire (CH3O)2SO
Indice de réfraction 1.4085 to 1.4105
Numéro MDL MFCD00008415
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 282
Fieser 01,296
Gravité spécifique 1.29
Synonyme methyl sulfite, sulfurous acid, dimethyl ester, dimethyl sulphite, dimethoxy sulfoxide, dimethylsulfit, unii-9jfa40s66p, ch3o 2so, sulphurous acid dimethyl ester, dimethyl ester of sulfurous acid, dimethylsulfite
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmf,slightly soluble in nonpolar solvents
Clé InChI BDUPRNVPXOHWIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COS(=O)OC
Nom IUPAC sulfite de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 110.13
CID PubChem 69223
ChEBI CHEBI:48858
Poids de la formule 110.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl sulfite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.