Learn More
Sulfone de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420367 250 g 250g
11410367 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21747.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.69€
    46.65€ / 250g
    Économisez 9.04€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-71-0 | C2H6O2S | 94.13 g/mol
Dimethyl sulfone is used as a high-temperature solvent for both inorganic and organic substances. It acts as an intermediate as well as medium in organic synthesis. It plays an important role as a carbon source by the airborne bacteria Afipia. It is also employed as an extraction solvent for the separation of aromatic compounds like benzene, toluene and xylenes from aliphatic hydrocarbons. Further, it is used in the polymerization process. It finds application in pharmaceuticals, agrochemicals, paint and coating materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La diméthylsulfone est utilisée comme solvant à haute température pour les substances inorganiques et organiques. Elle agit comme intermédiaire ainsi que comme milieu dans la synthèse organique. Elle joue un rôle important en tant que source de carbone des bactéries en suspension dans l’air Afipia. Elle est également utilisée comme solvant d’extraction pour la séparation des composés aromatiques comme le benzène, le toluène et les xylènes des hydrocarbures aliphatiques. De plus, elle est utilisée dans le processus de polymérisation. Elle trouve son application dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques, les matériaux de peinture et de revêtement.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-71-0
Formule moléculaire C2H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 94.13
Numéro MDL MFCD00007566
Clé InChI HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
CID PubChem 6213
ChEBI CHEBI:9349
Nom IUPAC méthylsulfonylméthane
SMILES CS(C)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfone
Point de fusion 108°C to 111°C
Densité 1.45
Point d’ébullition 238°C
Point d’éclair 143°C (289°F)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 1737717
Merck Index 14,3258
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol and acetone.
Poids de la formule 94.13
Pourcentage de pureté 99%