Learn More
Diméthylsulfone, TRC
Code produit 30386222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386222 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386222 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4793505G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Sulfone (MSM)
CAS 67-71-0
Formule moléculaire C2 H6 O2 S
Quantité 5 g
Synonyme Dimethyl Sulfone, Methane, 1,1'-sulfonylbis-, Methane, sulfonylbis- (9CI), Methyl sulfone (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[methane], Dimethyl sulfone, Dimethyl sulphone, Lignisul MSM, MSM, Methylsulfonylmethane, NSC 63345, Opti MSM, Opti-dimethyl sulfone
Formule InChI InChI=1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
SMILES CS(=O)(=O)C
Nom IUPAC méthylsulfonylméthane
Poids moléculaire (g/mol) 94.13
Poids de la formule 94.0089