Learn More
Diméthylsulfoxyde (13C2, 99 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl Sulfoxide-13C2 |
| CAS | 136321-15-8 |
| Formule moléculaire | 13C2H6OS |
| Quantité | 4 mg |
| Synonyme | DMSO-13C2, Dimethyl Sulfoxide (13C2), 13C Labeled dimethyl sulfoxide, Methyl sulfoxide-13C2 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1,2+1 |
| SMILES | [13CH3]S(=O)[13CH3] |
| Nom IUPAC | (méthyl-13C)sulfinyl)éthylène-13C ; Méthane-13C, sulfinylbis- (9CI) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 80.11 |
| Poids de la formule | 80.02 |